Learn More
RGX-104, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16495346 100 mg -
16487197 5 mg -
16470787 50 mg 50 Milligramm
16460136 2 mg 2 Milligramm
16444478 10 mg 10 Milligramm
16443106 25 mg -
6 options
Artikelnummer. 16495346
Marke: Medchem Express HY111498A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Specifications
Chemischer Name oder Material RGX-104
CAS 610318-54-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H33ClF3NO3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 596.08
Formelmasse 596.08
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death