Learn More
Ihmann Regenstein™ Farbbandkassetten
This black on white labelling tape adheres to most clean, flat surfaces including plastic, paper, metal, wood and glass. Easy to peel for trouble-free application and removal without leaving adhesive residue. Ribbon Cassettes ensure long-lasting, high quality labelling that meets virtually all your labelling needs.
Marke: Ihmann Regenstein™ DYMO4091X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schwarz auf Weiß Hochglanz-PET-Klebeband
- Standardklebstoff
- Temperaturbereich: -18 bis 90 °C
- Einfache Abziehfolie, einfach und rückstandslos zu entfernen
Spezifikation
Schwarz | |
7 m x 9 mm |