missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ihmann Regenstein™ Farbbandkassetten
This black on white labelling tape adheres to most clean, flat surfaces including plastic, paper, metal, wood and glass. Easy to peel for trouble-free application and removal without leaving adhesive residue. Ribbon Cassettes ensure long-lasting, high quality labelling that meets virtually all your labelling needs.
71.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10370802
|
Ihmann Regenstein™
DYMO45013 |
7 m x 12 mm |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10259011
|
Ihmann Regenstein™
DYMO4091X |
7 m x 9 mm |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Black on white gloss PET tape
- Standard adhesive
- Temperature range -18°C to 90°C
- Easy peel backing, easy to remove without leaving residue