Learn More
Riluzole hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Beschreibung
Riluzole hydrochloride is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Riluzole hydrochloride |
| CAS | 850608-87-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H6ClF3N2OS |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | PK 26124 hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (369.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (15.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.66 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.