Learn More
Rimegepant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456578
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16456578 10 mg -
16469147 5 mg -
16462667 50 mg -
16426786 100 mg 100 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16456578
Marke: Medchem Express HY1549810mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.
Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rimegepant
CAS 1289023-67-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H28F2N6O3
Menge 10 mg
Synonym BMS-927711
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (18.71 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 4.4 mg/mL (8.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H]1[C@H](C2=C(F)C(F)=CC=C2)CC[C@@H](OC(N3CCC(N4C(C=CC=N5)=C5NC4=O)CC3)=O)C6=NC=CC=C61
Molekulargewicht (g/mol) 534.56
Formelmasse 534.56
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation