missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rimegepant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16462667 50 mg -
16469147 5 mg -
16456578 10 mg -
16426786 100 mg 100 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16462667

Marke: Medchem Express HY15498

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rimegepant
CAS 1289023-67-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H28F2N6O3
Menge 50 mg
Synonym BMS-927711
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (18.71 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 4.4 mg/mL (8.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H]1[C@H](C2=C(F)C(F)=CC=C2)CC[C@@H](OC(N3CCC(N4C(C=CC=N5)=C5NC4=O)CC3)=O)C6=NC=CC=C61
Molekulargewicht (g/mol) 534.56
Formelmasse 534.56
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.