missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rimegepant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16469147 5 mg -
16462667 50 mg -
16456578 10 mg -
16426786 100 mg 100 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16469147

Marke: Medchem Express HY15498

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rimegepant
CAS 1289023-67-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H28F2N6O3
Menge 5 mg
Synonym BMS-927711
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (18.71 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 4.4 mg/mL (8.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H]1[C@H](C2=C(F)C(F)=CC=C2)CC[C@@H](OC(N3CCC(N4C(C=CC=N5)=C5NC4=O)CC3)=O)C6=NC=CC=C61
Molekulargewicht (g/mol) 534.56
Formelmasse 534.56
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.