missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ripasudil, MedChemExpress

Artikelnummer. 16419297
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16419297

Marke: Medchem Express HY15685

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.

Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ripasudil
CAS 887375-67-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H23ClFN3O4S
Menge 5 mg
Synonym K-115
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (126.30 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (63.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=CC2=C1C(S(N3CCCNC[C@@H]3C)(=O)=O)=CC=C2.[H]Cl.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 395.88
Formelmasse 395.88
Reinheit (%) 98.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt