Learn More
Ripasudil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16496738
Marke: Medchem Express HY15685
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Ripasudil (K-115) is a specific inhibitor of ROCK, with IC50s of 19 and 51 nM for ROCK2 and ROCK1, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ripasudil
CAS 887375-67-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H23ClFN3O4S
Menge 10 mg
Synonym K-115
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (126.30 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (63.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=CC2=C1C(S(N3CCCNC[C@@H]3C)(=O)=O)=CC=C2.[H]Cl.O.O
Molekulargewicht (g/mol) 395.88
Formelmasse 395.88
Reinheit (%) 98.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.