Learn More
Risperidone, MedChemExpress
Beschreibung
Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Risperidone |
| CAS | 106266-06-2 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H27FN4O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | R 64 766 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 10 mg/mL (24.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1C(CCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=C(C)N=C5N1CCCC5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 410.48 |
| Mehr anzeigen |