Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Dispensierspitzen
Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.
417.64 € - 3678.20 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung |
---|---|
Graduated | Ja |
Produktlinie | RiTips™ |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16690292
|
Ritter Plastic™
40010-0000 |
0,05 mL | 100/Packung |
3678.20 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16600302
|
Ritter Plastic™
40010-0001 |
0,5 ml | 100/Pckg. |
2581.10 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16610302
|
Ritter Plastic™
40010-0002 |
1,25 mL | 100/Packung |
2581.10 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16620302
|
Ritter Plastic™
40010-0003 |
2,5 mL | 100/Packung |
2581.10 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16630302
|
Ritter Plastic™
40010-0004 |
5,0 mL | 100/Packung |
2581.10 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16640302
|
Ritter Plastic™
40010-0005 |
12,5 mL | 100/Packung |
2856.70 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16650302
|
Ritter Plastic™
40010-0006 |
25,0 mL | 25/Packung |
782.28 €
750 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16660302
|
Ritter Plastic™
40010-0007 |
50,0 mL | 25/Packung |
417.64 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
- Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
- Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
- Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Hergestellt aus Polypropylen
- Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
Spezifikation
Pipettierung | |
Ja | |
RiTips™ | |
Polypropylen |