Learn More
Rivastigmine tartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
Beschreibung
Rivastigmine tartrate can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine tartrate is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rivastigmine tartrate |
| CAS | 129101-54-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H28N2O8 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | ENA 713 SDZ-ENA 713 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (124.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC1=CC=CC([C@@H](N(C)C)C)=C1)N(CC)C.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.42 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.