Learn More
Cytiva rmp Protein A-Sepharose™ Fast Flow Affinitätsmedien
Entwickelt für die hochreine Trennung monoklonaler und polyklonaler Antikörper
Marke: Cytiva 17-5138-03
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.36200kg
Beschreibung
- Nicht Säugetiermedien, die aus rekombinantem Protein A, gekoppelt mit der Sepharose4 Basismatrix mit schnellem Durchfluss durch reduktive Amination, zusammengesetzt sind
- Kopplungschemie, die das Auslaufen des Protein-A-Liganden minimiert
- Mehrpunkt-Bindung von rProtein A durch chemisch stabile Amid-Bindungen
- Ein hohes Bindungsvermögen und gute Druck-/Durchflusseigenschaften sorgen für einen hohen Durchsatz
- Matrix: 4 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
- Ligand: Rekombinantes Protein A ( E. coli )
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
- Ortsgebundene pH-Stabilitätsreinigung: 2 bis 11
- Bindungsvermögen/ml Chromatographiemedium: >35 mg humanes IgG/ml
- Druck-/Durchflussangabe: Basismatrix150 bis 250 cm/h,100 kPa, XK 50/60-Säule
Für therapeutische Anwendungen, bei denen während des Reinigungsprozesses extrem reine Eluatfraktionen von Antikörpern ohne Exposition von Antikörpern gegenüber menschlichen oder tierischen Derivaten erforderlich sind.
Spezifikation
200 ml | |
Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden | |
>Mindestens 22 mg humanes IgG/ml | |
150 bis 250 cm/Stunde | |
9.84 Zoll | |
100 kPa | |
3 bis 10 | |
Rekombinantes Protein A (E. Coli) |
Zur hochreinen Trennung von mono- und polyklonalen Antikörpern | |
2 °C bis 8 °C | |
rpm Protein A Sepharose-Schnellflussmedien | |
60 bis 165 μm | |
25 cm | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |