missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RN-1734, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16483917 50 mg -
16450458 5 mg 5 Milligramm
16427776 100 mg -
16417998 10 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16483917

Marke: Medchem Express HY19975

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.

RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RN-1734
CAS 946387-07-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22Cl2N2O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (70.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)(N(C(C)C)CCNC(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.31
Formelmasse 353.31
Reinheit (%) 98.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.