Learn More
RN-1734, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101180
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16483917
Marke: Medchem Express HY19975
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.
RN-1734 is selective antagonist of the TRPV4 channel, completely antagonizes 4αPDD-mediated activation of TRPV4 with comparable, low micromolar IC50s for all three species (hTRPV4: 2.3 μM, mTRPV4: 5.9 μM, rTRPV4: 3.2 μM). RN-1734 clearly decreases the production of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin 1β (IL-1β) without altering the number of olig2-positive cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RN-1734
CAS 946387-07-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22Cl2N2O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (70.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)(N(C(C)C)CCNC(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.31
Formelmasse 353.31
Reinheit (%) 98.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.