Learn More
Rosmanol, MedChemExpress
Beschreibung
Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rosmanol |
| CAS | 80225-53-2 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H26O5 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (288.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]24[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.42 |
| Formelmasse | 346.42 |
| Mehr anzeigen |