Learn More
Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe
Für Laboranwendungen mit tiefem Vakuum konzipiert. Bei der Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe handelt es sich um eine Zweistufen-Drehschieberpumpe mit Direktantrieb, die eine hohe Dampftoleranz gewährleistet.
1232.69 € - 1834.00 €
Spezifikation
Wirkleistung | 90 w |
---|---|
Zur Verwendung mit | Labovac 10 |
Frequenz | 50/60 Hz |
Pumpentyp | Drehschieber-Vakuumpumpe |
Produktcode | Marke | Flussrate | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12931141
|
Fisherbrand™
|
120/143 l/min | 230 V, 50/60 HZ, 90 W |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12901141
|
Fisherbrand™
|
30/36 l/min | 230 V/50 Hz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12911141
|
Fisherbrand™
|
70/92 l/min | 230 V, 50/60 HZ, 90 W |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12921141
|
Fisherbrand™
|
97/110 l/min | 230 V, 50/60 HZ, 90 W |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Zweistufige direkt angetriebene Drehschieberpumpe
- Entwickelt für breite Palette von physikalischen und chemischen Laboranwendungen und für den Dauerbetrieb
- Geringes Gewicht, kleine Stellfläche und hohes Saugvermögen sowie eine erhöhte chemische Beständigkeit sind vorteilhafte Eigenschaften in Forschungs- und Routineprozessen
- Robustes, zuverlässiges Design, kombiniert mit niedrigem Geräuschpegel und einfacher Bedienung
- Innovatives Gasballastventil verhindert Feuchtigkeitskondensation und hohe Toleranz gegenüber Wasser- und Lösungsmitteldämpfen
- Ansaugleitung ist vakuumversiegelt und mit einem Anti-Saugventil versehen, um Ihre Anwendung vor unerwünschter Entlüftung und Ölrückfluss zu schützen, nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde
- Vertikales Ölschauglas ermöglicht eine einfache Überwachung von Ölstand und -zustand
Spezifikation
90 w | |
Labovac 10 | |
50/60 Hz | |
Drehschieber-Vakuumpumpe |