Learn More
BUCHI Rotavapor I-300 Vakuumregler und -schnittstelle
Artikelnummer. 17284694 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Pro
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
17284694 Pro 1 Stück
17274694 Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17284694 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11I300S40
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das BUCHI Interface I-300 steuert alle Destillationsparameter eines Rotavapor R-300-Systems, einschließlich der optionalen Vakuumpumpe V-300 und der Kühlgeräte der Serie F-3XX.
  • Einfache Plug-and-Play-Integration in ein Rotavapor R-300-System jederzeit
  • Zentrale Steuerung aller Prozessparameter wie Drehzahl, Temperatur (Heizen, Kühlen, Dämpfen) und Druck
  • Fernüberwachung per Smartphone mit Push-Benachrichtigungen und Live-Ansicht
  • Modi: Manuell, Timer, kontinuierlich
  • Die Flexibilität der Anwenderoberfläche ermöglicht die einfache Installation und bequeme Bedienung aus mehreren Positionen:
    • Rotavapor handhaben
    • Vakuumpumpe
    • Abzugshaube oder Laborwand
  • Eigenständiger Betrieb zur lokalen Steuerung einer zentralen Vakuumanlage
  • Perfekt synchronisierte Verarbeitung durch zentral gesteuerten Rotationsverdampfer, Heizbad, drehzahlgeregelte Vakuumpumpe und Umlaufkühler
  • Unbeaufsichtigter Betrieb (optional):
    • Automatische Destillation mit AutoDest Sensor
    • Schaumsensor für schäumende Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Vakuumschläuche
Enthält Kit für R-21x/V-7x1
Modell Pro