Beschreibung
- Manuell einstellbare Rotationsgeschwindigkeit von 20 bis 280 U/min
- Mechanische Hebe- und Senkvorrichtung zum manuellen Anheben des Verdampferkolbens
- Enthält
- Kondensator
- 1 l Auffang- und Verdampfungskolben
- Dampfleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 502 mm mit Kondensator und Heizbad, 502 mm ohne |
| Höhe (metrisch) | 898 mm mit Heizbad und Kondensator, 626 mm ohne |
| Gewicht (metrisch) | 18 bis 19 kg |
| Spannung | 220/240 V oder 100/120 V |
| Breite (metrisch) | 617 mm mit Heizbad und Kondensator, 480 mm ohne |
| Enthält | Kühler, 1 l Aufnahme- und Verdampfungskolben und Dampfkanal |
| Wirkleistung | 30 w |
| Elektrische Anforderungen | 24 V 30 W (an Heizbad angeschlossen) |
| Montageart der Glaswaren | Vertikal |
| Kompatibler Kolbentyp | 50 bis 4000 ml |
| Mehr anzeigen |