Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-180 Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 31525896 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kondensatortyp:
Kühlfalle
Vertikale Spule
Reglertyp:
I-180
Keine
Standard-Konusverbindung:
24/40
29/32
Vakuumtyp:
Keine
V-180
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensatortyp Reglertyp Standard-Konusverbindung Vakuumtyp unitSize
31525896 Kühlfalle Keine 29/32 Keine 1 Stück
31525897 Kühlfalle I-180 29/32 V-180 1 Stück
31525894 Vertikale Spule Keine 29/32 Keine 1 Stück
31525891 Vertikale Spule I-180 29/32 V-180 1 Stück
31525890 Kühlfalle Keine 24/40 Keine 1 Stück
31525893 Kühlfalle I-180 24/40 V-180 1 Stück
31525895 Vertikale Spule Keine 24/40 Keine 1 Stück
31525892 Vertikale Spule I-180 24/40 V-180 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31525896 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11SR18011C001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Rotavapor™ Das R-180 ist ein zuverlässiges und effizientes System für die tägliche Verdampfung mit digitaler Steuerung, einem Verdampfungskolben mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern und einem kabellosen Bad. Ein drehbares Display und ein ergonomischer elektronischer Hebegriff ermöglichen es, den R180 von 0 bis 90 Grad zu positionieren.° um Platz in Ihrem Labor zu sparen.
  • Elektronischer Aufzug mit automatischer Notstromversorgung
  • Vier sicherheitsbeschichtete Kondensatoroptionen
  • 3-Liter-Flasche, kabelloses Bad
  • Flexible Positionierung im Abzug
  • Schutzart IP42 (spritzwassergeschützt)
  • ECO-Modus-Option zum automatischen Abschalten nach Inaktivität
  • Einfache Installation und Wartung
  • Die Systeme umfassen einen Vakuumregler und eine nahezu geräuschlose, chemikalienbeständige Vakuumpumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 3 L
Geschwindigkeit 10 bis 330 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 95 °C
Vakuumtyp Keine
Kondensatortyp Kühlfalle
IP-Schutzart IP 42
Reglertyp Keine
Zertifizierungen UL/CSA, CE, CB
Typ Rotationsverdampfer
Standard-Konusverbindung 29/32