Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit vertikaler Glasbaugruppe, elektronischer Hub
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Material (Beschichtung):
P+G Sicherheitsbeschichtung
Enthält:
B-301 Wärmebad
B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-301 Wärmebad, Woulff-Flasche
B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
- Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
- Das Wärmebad B-305 kann entweder mit Wasser- oder Ölerhitzungsflüssigkeit verwendet werden
- Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikalkühler
- Der gebräuchlichste Kondensator für Standardanwendungen
- Anschluss für Dampftemperatursensor
- Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
- Kompatibel mit Schaumsensoren
Intelligente Destillationsvorgänge
- Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
- Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
- Buchi Cloud Services maximieren die Systemverfügbarkeit mit intelligenten Self-Service-Tools und kostenlosen Updates erheblich
Hohe Flexibilität
- Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
- Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
- Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
- Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
- Der R-300 lässt sich einfach bedienen und weist Funktionen auf wie One-Touch-Schnittstellenbefehle und schnelle Kolbenhandhabung mit Combi-Clip
- Combi-Clips mit Schnappverschluss ermöglichen es, Verdampfungskolben mit einer Hand anzubringen
- Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
- Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
- Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20°C to 220°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rotationsverdampfung |
| Kühlfläche | 1500 cm2 |
| Material (Beschichtung) | P+G Sicherheitsbeschichtung |
| Enthält | B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
| Max. Temperatur (metrisch) | 220 °C |
| Mehr anzeigen |