Learn More
BUCHI Rotavapor Vakuumdichtung/-versiegelung
Artikelnummer. 16275112 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
R-300, R-210, R-215, R II
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16275112 R-300, R-210, R-215, R II 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16275112 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11069167
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotavapor R-300 Vakuumverschluss mit O-Ring.
  • PTFE Vakuumversiegelung VS-26
  • Ersatz für WD-26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung VS-26
Material PTFE
Typ Ersatzdichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) R-300, R-210, R-215, R II