Learn More
Rotenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481128 5 g
16422359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1756
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotenone
CAS 83-79-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22O6
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (126.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)=C)C5)=CC=C14
Molekulargewicht (g/mol) 394.42
Formelmasse 394.42
Reinheit (%) 95.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease