missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roti™ -Stock 10x TBST, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Colorless to Yellow |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein biochemistry, cytology, and molecular biology |
| pH | 7.4 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | pH Buffer |
| Zusammensetzung | 1.5 M NaCl, 30mM KCl, 250mM Tris, 0.5% Tween 20 in deionized water |
| Dampfdruck | 23hPa |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur