Learn More
Rottlerin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473626
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473626 25 mg -
16407678 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473626 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rottlerin, a natural product purified from Mallotus Philippinensis, is a specific PKC inhibitor, with IC50 values for PKCδ of 3-6 μM, PKCα,β,γ of 30-42 μM, PKCε,η,ζ of 80-100 μM.
Rottlerin acts as a direct mitochondrial uncoupler, and stimulates autophagy by targeting a signaling cascade upstream of mTORC1. Rottlerin induces apoptosis via caspase 3 activation. Rottlerin inhibits HIV-1 integration and Rabies virus (RABV) infection.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rottlerin
CAS 82-08-6
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H28O8
Menge 25 mg
Synonym Mallotoxin NSC 56346 NSC 94525
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (24.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2C(C=CC(C)(C)O2)=C(O)C(CC3=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C3O)=C1O)/C=C/C4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 516.54
Formelmasse 516.54
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation