missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Korff™ Runde Aluminiumschalen

Marke:  Korff™ 60216

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10343451

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Folienstärke 0,03mm. Mit Seidenpapierzwischenlage.
φ: 130mm
Spezifikation

Spezifikation

130 mm
Aluminiumfolie
Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote