Learn More
Korff™ Runde Aluminiumschalen
157.00 € - 259.00 €
Spezifikation
Material | Aluminiumfolie |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10313841
|
Korff™
60210 |
100 mm |
157.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10272041
|
Korff™
60214 |
120 mm |
187.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12672603
|
Korff™
60216 |
130 mm |
195.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10728521
|
Korff™
60220 |
150 mm |
259.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10343451
|
Korff™
60216 |
130 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Folienstärke 0,03mm. Mit Seidenpapierzwischenlage.φ: 100mm
Spezifikation
Aluminiumfolie | |
Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet |