Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07030085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10739221
  • 195.04 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
51 mm
355 mm
Je 1
6 l
Rollrand