Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03004594
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10030191
  • 665.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-11-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
20 L
NS 45/40
Je 1
Duran Glas
345 mm