Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für einzelne Flaschen
Ein hervorragendes Gefäß für den Zentrifugationsprozess.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 14180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11750709
  • 357.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Vielzahl von Flaschengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
AC-Adapter
69 mm
12510, Winkelrotor 6 x 1000 ml, 14169, Adapter für 7 x 42 ml-Röhrchen (2/Set), 12510-H, Winkelrotor 6 x 1000 ml
1x 500 ml-Flasche
165 mm
2/Pckg.