Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für einzelne Flaschen
Ein hervorragendes Gefäß für den Zentrifugationsprozess.
197.00 € - 357.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11770789
|
Sigma Laborzentrifugen™
17125 |
1x 125 ml-Flasche mit Flachboden mit Schraubverschluss | 13104 | 51 mm | 90 bis 120 mm |
197.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10190013
|
Sigma Laborzentrifugen™
13655 |
1x 500 ml-Flasche | 13650, runder Becher | 69,5 mm | 165 mm |
214.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11700709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14155 |
1 Flasche mit flachem Boden, 125 ml, mit Schraubverschluss | 12500, Winkelrotor 6 x 500 ml, 12505-H, Winkelrotor 6 x 500 ml, 12500-H, Winkelrotor 6 x 500 ml, 12600, Winkelrotor 6 x 500 ml | 61,5 mm | 110 bis 125 mm |
253.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11740709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14178 |
1x 250 ml-Flasche mit Flachboden | 12510 | 61,5 mm | 90 bis 125 mm |
357.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11750709
|
Sigma Laborzentrifugen™
14180 |
1x 500 ml-Flasche | 12510, Winkelrotor 6 x 1000 ml, 14169, Adapter für 7 x 42 ml-Röhrchen (2/Set), 12510-H, Winkelrotor 6 x 1000 ml | 69 mm | 165 mm |
357.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11750719
|
Sigma Laborzentrifugen™
14182 |
1x 500 ml-Corning-Flasche mit Spitzboden | 12510, Winkelrotor 6 x 1000 ml, 14169, Adapter für 7 x 42 ml-Röhrchen (2/Set), 12510-H, Winkelrotor 6 x 1000 ml | 96 mm | 150 mm |
357.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11700799
|
Sigma Laborzentrifugen™
17694 |
1x 150/200 ml-Flasche mit Spitzboden | 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170 | 60 mm | 120 bis 140 mm |
279.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11730799
|
Sigma Laborzentrifugen™
17696 |
1 Flasche mit flachem Boden, 125 ml, mit Schraubverschluss | 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170 | 57 mm | 90 bis 115 mm |
279.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11790789
|
Sigma Laborzentrifugen™
17692 |
1 Flasche mit flachem Boden, 125 ml, mit Schraubverschluss | 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170 | 51 mm | 90 bis 115 mm |
279.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11710779
|
Sigma Laborzentrifugen™
17698 |
1 Flasche mit flachem Boden, 125 ml, mit Schraubverschluss | 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170 | 61,5 mm | 90 bis 125 mm |
279.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
12353720
|
Sigma Laborzentrifugen™
13654 |
1x 500 bis 750 ml-Flasche | 13650, runder Becher, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170 | 83 mm | 130 bis 173 mm |
256.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Flaschengrößen und -kapazitäten geeignet
- Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
AC-Adapter | |
2/Pckg. |