Learn More
RPS25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15566-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884794
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
15566-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length human RPS25.
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S25E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm.
Spezifikation
Spezifikation
RPS25
Polyclonal
Unconjugated
RPS25
RPS25
RPS25 Fusion Protein Ag7825
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P62851
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6230
-20°C