Learn More
Thermo Scientific™ Human RPS6KA3 (RSK2), His Tag Recombinant Protein
Human RPS6KA3 (RSK2), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV4051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10504423
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • A serine/threonine kinase that modulates many cellular processes including transcription, adhesion, growth, survival, and proliferation
Spezifikation
Spezifikation
NP_004577
86.3 kDa
RPS6KA3 (RSK2)
Human
His Tag
Ser/Thr Kinases: AGC Group
Baculovirus
Frozen
Kinase Assay
1 mg
RSK (RPS6K) Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-10, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Full Length
Drug Development