missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human RPS6KA3 (RSK2), His Tag Recombinant Protein
Human RPS6KA3 (RSK2), His Tag Recombinant Protein
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004577 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 86.3 kDa |
Gen-Alias | RPS6KA3 (RSK2) |
Kinase-Familie | RSK (RPS6K) Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513437
|
Thermo Scientific™
PV3323 |
10μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10504423
|
Thermo Scientific™
PV4051 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
RPS6KA3 (RSK2) is a serine⁄threonine kinase that modulates many cellular processes including transcription, adhesion, growth, survival, and proliferation.Spezifikation
NP_004577 | |
86.3 kDa | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-10, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
RPS6KA3 (RSK2) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |