Learn More
Human RPS6KB1 (p70S6K), GST Tag Recombinant Protein
Human RPS6KB1 (p70S6K), GST Tag Recombinant Protein
632.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003152,T412E |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 75.1 kDa |
Gen-Alias | RPS6KB1 (p70S6K) |
Kinase-Familie | RSK (RPS6K) Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583547
|
Invitrogen
PV3815 |
10μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
RPS6KB1 (p70S6K) is a serine⁄threonine kinase with 2 non-identical kinase catalytic domains which phosphorylates several residues of the S6 ribosomal protein.Spezifikation
NP_003152,T412E | |
75.1 kDa | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
RPS6KB1 (p70S6K) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group | |
Baculovirus |