Learn More
RRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | RRS1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.32 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16834464
|
Proteintech
15329-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16824464
|
Proteintech
15329-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Involved in ribosome biogenesis. .Spezifikation
| RRS1 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| A1A5P2, Q15050, Q9CYH6 | |
| 23212, 297784, 59014 | |
| RRS1 Fusion Protein Ag7030 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RRS1 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0112, RRR, RRS1 | |
| Rrs1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |