Learn More
RS-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490368
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16490368
Marke: Medchem Express HY19793
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RS-1
CAS 312756-74-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H16Br2N2O3S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 524.23
Formelmasse 524.23
Reinheit (%) 98.95%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.