Learn More
RS 17053 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499866
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499866 50 mg -
16496057 5 mg -
16433338 10 mg -
16414586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499866 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101336
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RS 17053 hydrochloride
CAS 169505-93-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30Cl2N2O2
Menge 50 mg
Synonym RS-17053
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.14 mM)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(NC=C2CC(C)(C)NCCOC3=CC=CC=C3OCC4CC4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 449.41
Formelmasse 449.41
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism