Learn More
RSV-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16467387
Marke: Medchem Express HY112673
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RSV-IN-1
CAS 861139-16-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21N5O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (233.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(C2=NN=C3N2N=C(C)C4=C3C=CC=C4)=C1)(N(CCO)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 427.48
Formelmasse 427.48
Reinheit (%) 99.33%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.