Learn More
RU-SKI 43 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097499
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16443537 50 mg 50 Milligramm
16417518 10 mg -
16409997 5 mg 5 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16443537
Marke: Medchem Express HY18366A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RU-SKI 43 hydrochloride is a potent and selective Hedgehog acyltransferase (Hhat) inhibitor with an IC50 of 850 nM. RU-SKI 43 hydrochloride reduces Gli-1 activation through Smoothened-independent non-canonical signaling and decreases Akt and mTOR pathway activity. RU-SKI 43 hydrochloride has anti-cancer activity.
RU-SKI 43 hydrochloride is a potent and selective Hedgehog acyltransferase (Hhat) inhibitor with an IC50 of 850 nM. RU-SKI 43 hydrochloride reduces Gli-1 activation through Smoothened-independent non-canonical signaling and decreases Akt and mTOR pathway activity. RU-SKI 43 hydrochloride has anti-cancer activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RU-SKI 43 hydrochloride
CAS 1782573-67-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H31ClN2O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 51 mg/mL (120.56 mM) ∣H2O : 2.5 mg/mL (5.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C(CNCC(C)CC)N1CCC2=C(C=CS2)C1COC3=CC=CC(C)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 423.01
Formelmasse 423.01
Reinheit (%) 98.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease