Learn More
Rufinamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448278
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448278 10 mg 10 Milligramm
16438006 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448278 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0042
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rufinamide(E 2080; CGP 33101; RUF 331) is a new antiepileptic agent that differs structurally from other antiepileptic drugs and is approved as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome (LGS).
Rufinamide(E 2080
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rufinamide
CAS 106308-44-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8F2N4O
Menge 10 mg
Synonym CGP 33101 E 2080 RUF 331
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N
Molekulargewicht (g/mol) 238.19
Formelmasse 238.19
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration