Learn More
Rufinamide, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100754
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16448278
Marke: Medchem Express HYA0042
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Rufinamide(E 2080; CGP 33101; RUF 331) is a new antiepileptic agent that differs structurally from other antiepileptic drugs and is approved as adjunctive therapy for Lennox-Gastaut syndrome (LGS).
Rufinamide(E 2080
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rufinamide
CAS 106308-44-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H8F2N4O
Menge 10 mg
Synonym CGP 33101 E 2080 RUF 331
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N
Molekulargewicht (g/mol) 238.19
Formelmasse 238.19
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.