Learn More
(S)-10-Hydroxycamptothecin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478976
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478976 100 mg -
16464747 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478976 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0095
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT;10-Hydroxycamptothecin) is a DNA topoisomerase I inhibitor of isolated from the Chinese plant Camptotheca accuminata. (S)-10-Hydroxycamptothecin exhibits a remarkable apoptosis-inducing effect. (S)-10-Hydroxycamptothecin has the potential for hepatoma, gastric carcinoma, colon cancer and leukaemia treatment.
(S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H16N2O5
Menge 100 mg
Synonym 10-HCPT 10-Hydroxycamptothecin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 364.35
Formelmasse 364.35
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death