Learn More
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16455457
Marke: Medchem Express HYW017770
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate
CAS 97540-22-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H34N6O16S4
Synonym Ademetionine disulfate tosylateS-Adenosyl methionine disulfate tosylateAdoMet disulfate tosylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.21 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (43.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC[S+](C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C)C(O)=O.O=S(O)([O-])=O.O=S(O)(O)=O.OS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 766.8
Menge 50 mg
Formelmasse 766.8
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.