Learn More
S-Adenosyl-L-methionine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16428396
Marke: Medchem Express HYB0617
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress S-Adenosyl-L-methionine (S-Adenosyl methionine) is produced endogenously from methionine and ATP by action of the enzyme methionine adenosyltransferase and is an important orally active methyl group donor. S-Adenosyl-L-methionine is a dietary supplement with potent antidepressant effects, and has the potential for liver disease and osteoarthritis research.
S-Adenosyl-L-methionine (S-Adenosyl methionine) is produced endogenously from methionine and ATP by action of the enzyme methionine adenosyltransferase and is an important orally active methyl group donor. S-Adenosyl-L-methionine is a dietary supplement with potent antidepressant effects, and has the potential for liver disease and osteoarthritis research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Adenosyl-L-methionine
CAS 29908-03-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Synonym S-Adenosyl methionine Ademetionine AdoMet
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (250.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 43 mg/mL (107.92 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1O)C[S+](C)CC[C@H](N)C([O-])=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2
Molekulargewicht (g/mol) 398.44
Menge 100 mg
Formelmasse 398.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.