Learn More
Mecmesin™ S-Beam Kraftmessdose
Mecmesin's S-Beam Loadcell ist eine flexible Lösung für allgemeine Anwendungen zur Kraftregelung.
1045.50 € - 1323.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11913858
|
Mecmesin™
870009 |
500 N |
1045.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11968019
|
Mecmesin™
870003 |
10.000 N |
1323.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Dies eignet sich für Bereiche, in denen der Platz nicht begrenzt ist.
- In Verbindung mit dem AFTI-Display und dem fortschrittlichen Kraftmesser kann das Gerät den maximalen Messwert mit einer schnellen Rate von 5000 Hz halten.
- Das Gerät eignet sich auch für die Spannungs- und Verdichtungsprüfung.