missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-N-Boc-2-Hydroxymethylmorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
(S)-N-Boc-2-Hydroxymethylmorpholin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern. Im Dunkeln lagern
(S)-N-Boc-2-Hydroxymethylmorpholin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern. Im Dunkeln lagern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine |
CAS | 135065-76-8 |
Summenformel | C10H19NO4 |
MDL-Nummer | MFCD09260606 |
Synonym | s-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine, 2s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem18048, pubchem18049 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
InChI-Schlüssel | FJYBLMJHXRWDAQ-QMMMGPOBSA-N |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(C1)CO |
IUPAC-Name | tert-Butyl-(2S)-2-(hydroxymethyl)morpholin-4-carboxylat |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.265 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'