Learn More
S0859, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16412697 50 mg 50 Milligramm
16486598 10 mg 10 Milligramm
16469167 5 mg -
3 options
Artikelnummer. 16412697
Marke: Medchem Express HY15529
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S0859
CAS 1019331-10-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H24ClN3O3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM)
SMILES O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl
Molekulargewicht (g/mol) 530.04
Formelmasse 530.04
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation