missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S0859, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16469167 5 mg -
16486598 10 mg 10 Milligramm
16412697 50 mg 50 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16469167

Marke: Medchem Express HY15529

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).

S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material S0859
CAS 1019331-10-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H24ClN3O3S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM)
SMILES O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl
Molekulargewicht (g/mol) 530.04
Formelmasse 530.04
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.