missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S1P3/EDG-3 Antibody (SR1706), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00 € - 472.00 €
Spezifikation
| Antigen | S1P3/EDG-3 |
|---|---|
| Klon | SR1706 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18620034
|
Novus Biologicals
NBP3-22313-100ul |
100 μg |
472.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18698724
|
Novus Biologicals
NBP3-22313-50ul |
50 μg |
349.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
S1P3/EDG-3 Monoclonal antibody specifically detects S1P3/EDG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpezifikation
| S1P3/EDG-3 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EDG-3, EDG3FLJ37523, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3, FLJ93220, G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3, LPB3, MGC71696, S1P receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P receptor EDG3, S1P3, sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3, sphingosine-1-phosphate receptor 3 | |
| A synthesized peptide derived from human S1P3/EDG-3 (Uniprot #: Q99500) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1706 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, GPCR, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 1903 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts